Learn More
3,4-Dihydro-3-oxopyrazine-2-carboxamide (Defluorofavipiravir), Mikromol
Descrizione
3,4-Dihydro-3-oxopyrazine-2-carboxamide (Defluorofavipiravir), Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide |
| CAS | 55321-99-8 |
| Nomi componenti o analita | 3,4-Dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C5H5N3O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 3-Hydroxypyrazinamide, 3,4-Dihydro-3-oxo-pyrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-2-pyrazinecarboxamide, NSC 163503, T 1105 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | NC(=O)C1=NC=CNC1=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 139.11 |
| Vedi altri risultati |