Learn More
3,4-Dihydro-7-methoxy-2H-1-naphthalenone-O-tosyloxime, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,4-Dihydro-7-methoxy-2H-1-naphthalenone-O-tosyloxime |
| CAS | 99833-87-1 |
| Formula molecolare | C18 H19 N O4 S |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H19NO4S/c1-13-6-10-16(11-7-13)24(20,21)23-19-18-5-3-4-14-8-9-15(22-2)12-17(14)18/h6-12H,3-5H2,1-2H3/b19-18+ |
| SMILES | COc1ccc2CCC\C(=N/OS(=O)(=O)c3ccc(C)cc3)\c2c1 |
| IUPAC Name | [(E)-(7-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-ylidene)amino] 4-methylbenzenesulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 345.41 |
| Peso formulazione | 345.1035 |