missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3',4'-Dihydrospiro[androst-4,6-diene-17,2'(5'H)-furan]-3,5'-dione (Canrenone), Mikromol™

Codice prodotto. 17922206
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17922206 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17922206 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0197.010250

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3',4'-Dihydrospiro[androst-4,6-diene-17,2'(5'H)-furan]-3,5'-dione (Canrenone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Canrenone
CAS 976-71-6
Nomi componenti o analita Canrenone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H28 O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Spironolactone Imp. F (EP), Spironolactone USP Related Compound A (AS), Spironolactone USP RC A (AS), (2'R)-3',4'-Dihydro-5'H-spiro[androst-4,6-diene-17,2'-furan]-3,5'-dione, Pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-3-oxo-, gamma-lactone, (17alpha)-, 17alpha-Pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-3-oxo-, gamma-lactone (6CI,7CI,8CI), Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan], pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid deriv., 11614 R.P., 17-Hydroxy-3-oxo-17alpha-pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid lactone, 17-Hydroxy-3-oxo-17alpha-pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid gamma-lactone, 17alpha-(2-Carboxyethyl)-17beta-hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one lactone, 17beta-Hydroxy-3-oxopregna-4,6-diene-21-carboxylic acid, 20-Spiroxa-4,6-diene-3,21-dione, 3-(17beta-Hydroxy-3-oxoandrosta-4,6-dien-17alpha-yl)propionic acid lactone, 3-(17beta-Hydroxy-3-oxoandrosta-4,6-dien-17alpha-yl)propionic acid gamma-lactone, 3-(3-Oxo-17beta-hydroxy-4,6-androstadien-17alpha-yl)propionic acid gamma-lactone, 3'-(3-Oxo-17beta-hydroxyandrosta-4,6-dien-17alpha-yl)-propionic acid lactone, Aldadiene, Canrenone, NSC 261713, Phanurane, SC 9376, Spirolactone SC 14266, Spironolactone Related Compound A, Spironolactone Impurity F
InChI Formula InChI=1S/C22H28O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h3-4,13,16-18H,5-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1C=C[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]45CCC(=O)O5
IUPAC Name (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethylspiro[2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,5'-oxolane]-2',3-dione
Molecular Weight (g/mol) 340.46
Quantità 250 mg
Peso formulazione 340.2038 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.