Learn More
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, 99%
Codice prodotto. 10756391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10756391 25 g Bottiglia in vetro 25g
10675012 5 g Bottiglia in vetro 5g
10209553 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10756391 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154020250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2892-51-5 | C4H2O4 | 114.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2892-51-5
Numero MDL MFCD00001334
InChI Key PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo squaric acid, 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, quadratic acid, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dihydroxy, quadratsaeure, cyclobutenedione, dihydroxy, 1,2-diketo-3,4-dihydroxycyclobutene, dihydroxycyclobutenedione, unii-svr9d0vodw, dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione
PubChem CID 17913
ChEBI CHEBI:52141
IUPAC Name 3,4-dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione
SMILES C1(=C(C(=O)C1=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1, 2-dione
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 293°C
Colore White to Beige
Densità 190g/mL
Punto d'infiammabilità 190°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H2O4
Quantità 25 g
Beilstein 08, IV, 2701
Fieser 04,466; 13,284; 15,296
Indice di Merck 15, 8897
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (30°C)
Molecular Weight (g/mol) 114.06
Peso formulazione 114.06
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.