Learn More
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, TRC
Codice prodotto. 30387077
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30387077 50 mg
30371990 500 mg
30385437 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30387077 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD67906850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2892-51-5
Formula molecolare C4H2O4
Molecular Weight (g/mol) 114.06
Sinonimo squaric acid
SMILES OC1=C(O)C(=O)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H2O4/c5-1-2(6)4(8)3(1)7/h5-6H
Peso formulazione 113.9953