Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine, 98+%
Codice prodotto. 11453704
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11453704 25 g 25g
11443704 5 g 5g
11463704 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11453704 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore A11311.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine (levodopa orL-dopa), CAS # 59-92-7, is a dopamine precursor molecule. | CAS: 59-92-7 | C9H11NO4 | 197.19 g/mol
3,4-dihydroxy-L-phenylalanine (DOPA) is used as a cell adhesion molecule in serum-free cultures of anchorage-dependent mammalian cells. It is also used as an anticholinergic drug and used in the treatment of Parkinson's disease. It acts as an intermediate in the biosynthesis of other catecholamines (norepinephrine, epinephrine) and melanin. It acts as a precursor of dopamine product of tyrosine hydroxylase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, or L-dopa, is converted to dopamine by DOPA decarboxylase in the body
  • Upon conversion to dopamine, it acts as an excitatory neurotransmitter
Applications
  • L-dopa is useful in the laboratory study of Parkinson's to replenish dopamine in depleted circuits
  • L-dopa has also been used for laboratory research on hypertension and melanocyte activity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-92-7
Formula molecolare C9H11NO4
Molecular Weight (g/mol) 197.19
Numero MDL MFCD00002598
InChI Key WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Sinonimo levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
Punto di fusione ∼295°C (decomposition)
Beilstein 2215169
Indice di Merck 14,5464
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water,dilute hydrochloric acid and formic acid. Insoluble in ethanol.
Quantità 25 g
Odore Odorless
Peso formulazione 197.19
Sensibilità Light sensitive
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine