Learn More
3',4'-Dihydroxyacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30011303
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011303 250 mg 250mg
17941545 1 g 1g
17904325 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011303 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD446835250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1197-09-7
Formula molecolare C8 H8 O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Sinonimo Ethanone, 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-, Acetophenone, 3',4'-dihydroxy- (7CI,8CI), 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanone, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 3',4'-Dihydroxyacetophenone, 4-Acetopyrocatechol, 4-Acetyl-1,2-benzenediol, 4-Acetyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-Acetylcatechol, 4-Acetylpyrocatechol, Acetopyrocatechol, Pungenol, Qingxintong
IUPAC Name 1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dihydroxyacetophenone
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-4,10-11H,1H3
Peso formulazione 152.0473