Learn More
3,4-Dihydroxybenzoic Acid 3-O-beta-D-Glucuronide, TRC
Codice prodotto. 30135069
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135069 50 mg 50mg
30006047 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135069 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45168550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 953037-17-7
Formula molecolare C13H14O10
Molecular Weight (g/mol) 330.24
Sinonimo 5-Carboxy-2-hydroxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2cc(ccc2O)C(=O)O)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dihydroxybenzoic Acid 3-O-Beta-D-Glucuronide
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H14O10/c14-5-2-1-4(11(18)19)3-6(5)22-13-9(17)7(15)8(16)10(23-13)12(20)21/h1-3,7-10,13-17H,(H,18,19)(H,20,21)/t7-,8-,9+,10-,13+/m0/s1