Learn More
3,4-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,4-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4,9-10H,1H3 |
| Peso formulazione | 168.0423 |