Learn More
3,4-Dihydroxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30136701
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136701 100 g 100g
30135565 50 g 50g
30008037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136701 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD451680100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-50-3
Formula molecolare C7 H6 O4
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Sinonimo Protocatechuic acid (8CI), 3,4-Dihydroxybenzoic acid, 1,2-Dihydroxybenzene-4-carboxylic acid, 4,5-Dihydroxybenzoic acid, 4-Carboxy-1,2-dihydroxybenzene, NSC 16631, Protocatechoic acid
IUPAC Name 3,4-dihydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Protocatechuic Acid
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Peso formulazione 154.0266