Learn More
3,4-Dihydroxycinnamic acid, 99+%, predominantly trans isomer
Codice prodotto. 11955091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11955091 100 g Bottiglia in vetro 100g
10438640 5 g Bottiglia in vetro 5g
10745181 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11955091 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114931000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 331-39-5 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 331-39-5
Formula molecolare C9H8O4
Molecular Weight (g/mol) 180.16
InChI Key QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Sinonimo caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid
PubChem CID 689043
ChEBI CHEBI:16433
IUPAC Name (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dihydroxycinnamic acid
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 194.0°C to 198.0°C
Colore Green-Yellow to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HO)2C6H3CH=CHCO2H
Quantità 100 g
Beilstein 10,436
Indice di Merck 15,1638
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in cold alcohol
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dihydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.