Learn More
3,4-Dihydroxycinnamic Acid (Caffeic Acid), Mikromol™
Codice prodotto. 17940526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17940526 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17940526 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0048.010250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,4-Dihydroxycinnamic Acid (Caffeic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Caffeic Acid
CAS 331-39-5
Nomi componenti o analita Caffeic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H8 O4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 3,4-Dihydroxycinnamic Acid, Caffeic Acid, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy- (8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic acid, 4-(2'-Carboxyvinyl)-1,2-dihydroxybenzene, 4-(2-Carboxyethenyl)-1,2-dihydroxybenzene, NSC 57197, NSC 623438
InChI Formula InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC Name 3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Quantità 250 mg
Peso formulazione 180.0423 g/mol