Learn More
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid, 98%
Codice prodotto. 10226900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10226900 1 g Bottiglia in vetro 1g
10318170 5 g Bottiglia in vetro 5g
10066373 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10226900 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 225600010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 102-32-9 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-32-9
Formula molecolare C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Numero MDL MFCD00004338
InChI Key CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, dopac, homoprotocatechuic acid, 2-3,4-dihydroxyphenyl acetic acid, dopacetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dihydroxy, dihydroxyphenylacetic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacetic acid, 4-carboxymethylcatechol, homoprotocatechuate
PubChem CID 547
ChEBI CHEBI:41941
IUPAC Name 2-(3,4-dihydroxyphenyl)acetic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 3, 4-Dihydroxyphenylacetic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 126°C to 130°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HO)2C6H3CH2CO2H
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder, Crystals or Lumps
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement