Learn More
3,4-Dihydroxyphenylacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30012348
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012348 25 g 25g
30003549 5 g 5g
30008310 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012348 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45425025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-32-9
Formula molecolare C8 H8 O4
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Sinonimo Benzeneacetic acid, 3,4-dihydroxy-, Acetic acid, (3,4-dihydroxyphenyl)- (8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, (3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid, 3',4'-Dihydroxyphenylacetic acid, Ba 2773, DOPAC, Dihydroxyphenylacetic acid, Dopacetic acid, Homoprotocatechuic acid, NSC 73191
IUPAC Name 2-(3,4-dihydroxyphenyl)acetic acid
SMILES OC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
Peso formulazione 168.0423