missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3',4'-Dihydroxyphenylacetone, TRC

Codice prodotto. 30007289
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30007289 100 mg 100mg
30003518 500 mg 500mg
30008703 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30007289 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD454300100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 2503-44-8
Formula molecolare C9 H10 O3
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Sinonimo 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 2-Propanone, (3,4-dihydroxyphenyl)- (6CI,7CI), 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 3,4-Dihydroxyphenylacetone, Carbidopa Imp. G (EP)
IUPAC Name 1-(3,4-dihydroxyphenyl)propan-2-one
SMILES CC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1

Specifica

Materiale o nome chimico 3,4-Dihydroxyphenylacetone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7/h2-3,5,11-12H,4H2,1H3
Peso formulazione 166.063
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.