Learn More
3',4'-Dihydroxyphenylacetone, TRC
Codice prodotto. 30008703
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30008703 25 mg 25mg
30007289 100 mg 100mg
30003518 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008703 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45430025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2503-44-8
Formula molecolare C9 H10 O3
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Sinonimo 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 2-Propanone, (3,4-dihydroxyphenyl)- (6CI,7CI), 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 3,4-Dihydroxyphenylacetone, Carbidopa Imp. G (EP)
IUPAC Name 1-(3,4-dihydroxyphenyl)propan-2-one
SMILES CC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dihydroxyphenylacetone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7/h2-3,5,11-12H,4H2,1H3
Peso formulazione 166.063
Percent Purity >95%