Learn More
3,4-Dimercaptotoluene, 95%
Codice prodotto. 10750872 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10750872 1 g Bottiglia in vetro 1g
10361401 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10750872 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 421180010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 496-74-2 | C7H8S2 | 156.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 496-74-2
Formula molecolare C7H8S2
Molecular Weight (g/mol) 156.27
Numero MDL MFCD00004844
InChI Key NIAAGQAEVGMHPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo toluene-3,4-dithiol, dithiol, 1,2-benzenedithiol, 4-methyl, 3,4-dimercaptotoluene, 3,4-dimercaptotoluol, 1,2-dimercapto-4-methylbenzene, 4-methyl-1,2-benzenedithiol, 3,4-toluenedithiol, o-toluenesulfonylamide, usaf b-59
PubChem CID 10334
IUPAC Name 4-methylbenzene-1,2-dithiol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)S)S
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dimercaptotoluene
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 27°C
Colore White to Yellow
Densità 1.1800g/mL
Punti di ebollizione 185°C (84.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 9690
Gravità specifica 1.18
Peso formulazione 156.27
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dimercaptotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.