Learn More
3,4-Dimethoxy-Alpha-[3-(methylamino)propyl]-Alpha-(1-methylethyl)-benzeneacetonitrile Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30385789
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385789 50 mg -
30370519 10 mg 10mg
30384107 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30385789 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD46127550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67775-97-7
Formula molecolare C17 H26 N2 O2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 326.86
Sinonimo (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 3,4-Dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile monohydrochloride
IUPAC Name 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-propan-2-ylpentanenitrile;hydrochloride
SMILES Cl.CNCCCC(C#N)(C(C)C)c1ccc(OC)c(OC)c1
Specifica
Materiale o nome chimico (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H26N2O2.ClH/c1-13(2)17(12-18,9-6-10-19-3)14-7-8-15(20-4)16(11-14)21-5;/h7-8,11,13,19H,6,9-10H2,1-5H3;1H
Peso formulazione 326.1761