Learn More
3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine, 97%
Codice prodotto. 15470108
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15470108 1 g 1g
15480108 5 g 5g
15490108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15470108 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53368.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 32161-30-1 | C11H15NO4 | 225.244 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32161-30-1
Formula molecolare C11H15NO4
Molecular Weight (g/mol) 225.244
Numero MDL MFCD01321274
InChI Key VWTFNYVAFGYEKI-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo 3,4-dimethoxy-l-phenylalanine, s-2-amino-3-3,4-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl-l-alanine, l-3,4-dimethoxyphenylalanine, l-3,4-dimethoxyphenyl alanine, tyrosine, 3-methoxy-o-methyl, 3,4-dimethoxyphenylalanine, l, unii-gc6uei64ec, s-2-amino-3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, l-tyrosine, 3-methoxy-o-methyl
PubChem CID 10632946
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC(C(=O)O)N)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine
Punto di fusione 254°C to 257°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 225.24
Optical Rotation −5° (c=4 in 1M Hydrochloric Acid)
Sensibilità Air Sensitive
Percent Purity 97%