Learn More
3,4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 3, 4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine |
CAS min. % | 96.0 |
CAS max % | 100.0 |
Colore | Brown to Colorless |
Punto d'infiammabilità | 110°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 181.24 |
Percent Purity | 97% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3,4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.