Learn More
3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 10363962 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10363962 1 g Bottiglia in vetro 1g
10652223 5 g Bottiglia in vetro 5g
10095863 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10363962 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 354390010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 23095-31-0 | C8H9ClO4S | 236.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23095-31-0
Formula molecolare C8H9ClO4S
Molecular Weight (g/mol) 236.68
Numero MDL MFCD00051769
InChI Key RSJSYCZYQNJQPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethoxybenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethoxyphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl chlorosulfone, pubchem5127, acmc-1co88, asischem d48920, zerenex zx009571
PubChem CID 2734183
IUPAC Name 3,4-dimethoxybenzenesulfonyl chloride
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 65.0°C to 70.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H3SO2Cl
Quantità 1 g
Peso formulazione 236.68
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.