Learn More
3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11432318
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432318 25 g 25g
11422318 5 g 5g
11442318 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11432318 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15263.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 23095-31-0 | C8H9ClO4S | 236.666 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23095-31-0
Formula molecolare C8H9ClO4S
Molecular Weight (g/mol) 236.666
Numero MDL MFCD00051769
InChI Key RSJSYCZYQNJQPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethoxybenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethoxyphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl chlorosulfone, pubchem5127, acmc-1co88, asischem d48920, zerenex zx009571
PubChem CID 2734183
IUPAC Name 3,4-dimethoxybenzenesulfonyl chloride
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 66°C to 70°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2840170
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 236.68
Percent Purity 98%