Learn More
3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30377964
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377964 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377964 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4615901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl Chloride
CAS 23095-31-0
Formula molecolare C19 H10 N2 O
Quantità 1 g
Sinonimo 3,4-Bis(methoxy)benzenesulfonyl Chloride, 3,4-Dimethoxybenzene-1-sulfonyl Chloride, 3,4-Dimethoxyphenylsulfonyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C19H10N2O/c22-10-14-18-12-6-2-4-8-16(12)20-17(18)9-13-11-5-1-3-7-15(11)21-19(13)14/h1-10H
SMILES O=CC1=C2C(=Nc3ccccc23)C=C4C1=Nc5ccccc45
IUPAC Name indolo[3,2-b]carbazole-12-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 282.296
Peso formulazione 282.079