Learn More
3,4-Dimethoxybenzoic acid, 99+%
Codice prodotto. 10752254 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10752254 25 g Bottiglia in vetro 25g
10080760 100 g Bottiglia in vetro 100g
10529243 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10752254 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115450250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 93-07-2 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-07-2
Formula molecolare C9H10O4
Molecular Weight (g/mol) 182.18
Numero MDL MFCD00002500
InChI Key DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo veratric acid, benzoic acid, 3,4-dimethoxy, dimethylprotocatechuic acid, veratrylic acid, 3,4-dimethylprotocatechuic acid, veratrumenoic acid, 3,4-dimethoxy-benzoic acid, unii-1yy04e7rr4, 3,4-dimethoxybenzoes
PubChem CID 7121
ChEBI CHEBI:296881
IUPAC Name 3,4-dimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dimethoxybenzoic acid
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 179°C to 182°C
Colore Beige to White or Red
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H3CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 10, I, 188
Indice di Merck 15, 10147
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.5g/L (14°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol,soluble in ether
Peso formulazione 182.18
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dimethoxybenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.