Learn More
3,4-Dimethoxybenzoic Acid (Veratric Acid), Mikromol™
Descrizione
3,4-Dimethoxybenzoic Acid (Veratric Acid), Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Veratric Acid |
| CAS | 93-07-2 |
| Nomi componenti o analita | Veratric Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H10 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 3,4-Dimethoxybenzoic Acid, Mebeverine Hydrochloride Imp. D (Pharmeuropa), Veratric Acid, Mebeverine Hydrochloride Impurity D, Mebeverine Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)C(=O)O |
| Vedi altri risultati |