Learn More
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11934731
235.34 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
93-03-8
C9H12O3
168.19
OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol
7118
CHEBI:62150
(3,4-dimethoxyphenyl)methanol
COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
93-03-8
C9H12O3
168.19
OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol
7118
CHEBI:62150
(3,4-dimethoxyphenyl)methanol
COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3, 4-Dimethoxybenzyl alcohol
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 22.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 296.0°C to 297.0°C (732.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3O)2C6H3CH2OH
Indice di rifrazione 1.5510 to 1.5540
Quantità 500 g
Beilstein 06,1113
Gravità specifica 1.15
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Peso formulazione 168.19
Percent Purity 96%
Forma fisica Oily Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/