Learn More
3,4-Dimethoxycinnamic acid, 99%, predominantly trans isomer
Codice prodotto. 10550892 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10550892 5 g Bottiglia in vetro 5g
10010790 25 g Bottiglia in vetro 25g
10366080 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10550892 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115510050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2316-26-9 | C11H12O4 | 208.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2316-26-9
Formula molecolare C11H12O4
Molecular Weight (g/mol) 208.21
Numero MDL MFCD00004387
InChI Key HJBWJAPEBGSQPR-GQCTYLIASA-N
Sinonimo 3,4-dimethoxycinnamic acid, dimethylcaffeic acid, caffeic acid dimethyl ether, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, dimethyl caffeic acid, e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3,4-dimethoxycinnamic acid, unii-bvz841pvjl, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid
PubChem CID 717531
ChEBI CHEBI:86549
IUPAC Name (E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dimethoxycinnamic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 181°C to 184°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H3CH=CHCO2H
Quantità 5 g
Beilstein 10, 437
Peso formulazione 208.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dimethoxycinnamic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.