Learn More
3,4-Dimethoxycinnamic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16469166
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16469166 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16469166 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN1778
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 3,4-Dimethoxycinnamic acid (O-Methylferulic acid) is a monomer extracted and purified from Securidaca inappendiculata Hassk. 3,4-Dimethoxycinnamic acid exerts anti-apoptotic effects on L-02 cells via the ROS-mediated signaling pathway. Anti-apoptotic effects.
3,4-Dimethoxycinnamic acid (O-Methylferulic acid) is a monomer extracted and purified from Securidaca inappendiculata Hassk. 3,4-Dimethoxycinnamic acid exerts anti-apoptotic effects on L-02 cells via the ROS-mediated signaling pathway. Anti-apoptotic effects.
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethoxycinnamic acid
CAS 2316-26-9
Colore White to Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H12O4
Quantità 100 mg
Sinonimo O-Methylferulic acid
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (240.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Molecular Weight (g/mol) 208.21
Peso formulazione 208.21
Percent Purity 99.54%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only