Learn More
3,4-Dimethoxycinnamic Acid, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Dimethylcaffeic Acid |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13) |
| Peso formulazione | 208.0736 |