Learn More
3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10562401 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10562401 10 g Bottiglia in vetro 10g
10591564 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10562401 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 189000100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7417-21-2 | Molecular Formula: C10H14O3 | Molecular Weight: 182.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7417-21-2
Formula molecolare C10H14O3
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Numero MDL MFCD00002894
InChI Key SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dimethoxyphenethyl alcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanol, 3,4-dimethoxyphenethylalcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-ol, 3,4-dimethoxyphenethanol, homoveratryl alcohol, benzeneethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneethanol, 3,4-dimethoxy-.beta.-phenethyl alcohol, 1-2-hydroxyethyl-3,4-dimethoxybenzene
PubChem CID 81911
IUPAC Name 2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanol
SMILES COC1=CC=C(CCO)C=C1OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 44°C to 48°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 172°C to 174°C (17.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H3CH2CH2OH
Quantità 10 g
Beilstein 06, III, 6333
Peso formulazione 182.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder