Learn More
3,4-Dimethoxyphenethyl isothiocyanate, 95%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3, 4-Dimethoxyphenethyl isothiocyanate |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 223.29 |