Learn More
3,4-Dimethoxyphenethyl isothiocyanate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11370857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11370857 10 g 10g
10007982 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11370857 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00669EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 21714-25-0
Formula molecolare C11H13NO2S
Molecular Weight (g/mol) 223.29
Numero MDL MFCD00041366
InChI Key GHYFLDWHIVKQLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dimethoxyphenethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxybenzene, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanisothiocyanate, acmc-20anep, 3,4-dimethoxyphenethylisothiocyanate, b-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxy-1-2-isothiocyanatoethyl benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy-benzene
PubChem CID 140856
IUPAC Name 4-(2-isothiocyanatoethyl)-1,2-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(CCN=C=S)C=C1OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dimethoxyphenethyl isothiocyanate
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 10 g
Peso formulazione 223.29