Learn More
3,4-Dimethoxyphenol, 97%
Codice prodotto. 11964751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11964751 50 g Glass Bottle 50g
10731081 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11964751 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 186700500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2033-89-8 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2033-89-8
Formula molecolare C8H10O3
Molecular Weight (g/mol) 154.17
InChI Key SMFFZOQLHYIRDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 3,4-dimethoxy, 4-hydroxyveratrole, 3,4-bis methyloxy phenol, unii-38b43wcu83, 3,4-dimethoxy phenol, 3,4-dimethoxyphel, 3,4,dimethoxyphenol, phenol,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-pheno, pubchem4113
PubChem CID 16251
IUPAC Name 3,4-dimethoxyphenol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dimethoxyphenol
Punto di fusione 77.0°C to 82.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3O)2C6H3OH
Quantità 50 g
Beilstein 06,III,6277
Peso formulazione 154.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dimethoxyphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.