Learn More
3,4-Dimethoxyphenol, 98%
Codice prodotto. 11423764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11423764 5 g 5g
11433764 25 g 25g
11443764 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11423764 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11344.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2033-89-8 | C8H10O3 | 154.165 g/mol
3,4-Dimethoxyphenol is used in the preparation of 5,6-dimethoxy benzofuranone derivatives and multi-target anti Alzheimer compounds. It is also used in the preparation of 3,4-dimethoxyphenyl-beta-D-glucopyranoside and 4-(but-2-enyloxy)-1,2-dimethoxybenzene. Further, it serves as a precursor for 4H-chromenes synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,4-Dimethoxyphenol is used in the preparation of 5,6-dimethoxy benzofuranone derivatives and multi-target anti Alzheimer compounds. It is also used in the preparation of 3,4-dimethoxyphenyl-beta-D-glucopyranoside and 4-(but-2-enyloxy)-1,2-dimethoxybenzene. Further, it serves as a precursor for 4H-chromenes synthesis.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Light sensitive. Store in a cool place. Incompatible with bases, acid chlorides, acid anhydrides and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2033-89-8
Formula molecolare C8H10O3
Molecular Weight (g/mol) 154.165
Numero MDL MFCD00008390
InChI Key SMFFZOQLHYIRDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 3,4-dimethoxy, 4-hydroxyveratrole, 3,4-bis methyloxy phenol, unii-38b43wcu83, 3,4-dimethoxy phenol, 3,4-dimethoxyphel, 3,4,dimethoxyphenol, phenol,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-pheno, pubchem4113
PubChem CID 16251
IUPAC Name 3,4-dimethoxyphenol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethoxyphenol
Punto di fusione 79°C to 82°C
Punti di ebollizione 167°C (14 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 1366650
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 154.16
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dimethoxyphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dimethoxyphenol