Learn More
3,4-Dimethoxyphenol, TRC
Codice prodotto. 30376416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376416 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30376416 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD46070010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethoxyphenol
CAS 2033-89-8
Formula molecolare C8 H10 O3
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
SMILES COc1ccc(O)cc1OC
IUPAC Name 3,4-dimethoxyphenol
Molecular Weight (g/mol) 154.16
Peso formulazione 154.063