Learn More
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid(Homoveratric Acid), TRC
Codice prodotto. 30398775
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30398775 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30398775 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH6695202.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid(Homoveratric Acid)
CAS 93-40-3
Formula molecolare C10H12O4
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetate, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic Acid, 3,4-Dimethoxybenzeneacetic Acid, NSC 2753, NSC 27897
InChI Formula InChI=1S/C10H12O4/c1-13-8-4-3-7(6-10(11)12)5-9(8)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COc1ccc(CC(=O)O)cc1OC
IUPAC Name 2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 196.2
Peso formulazione 196.0736