Learn More
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 99+%
Codice prodotto. 10571374 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10571374 500 g Bottiglia in vetro 500g
10021780 25 g Bottiglia in vetro 25g
10206160 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10571374 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 155265000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 93-17-4 | C10H11NO2 | 177.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-17-4
Formula molecolare C10H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 177.2
Numero MDL MFCD00001911
InChI Key ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
PubChem CID 66727
IUPAC Name 2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
Specifica
Materiale o nome chimico (3, 4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 62°C to 65°C
Colore White
Punti di ebollizione 171°C to 178°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 250°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H3CH2CN
Quantità 500 g
Beilstein 10, I, 198
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,chloroform and,ethanol
Peso formulazione 177.2
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystals or Crystalline Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.