Learn More
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile(Homoveratronitrile), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile |
| CAS | 93-17-4 |
| Formula molecolare | C10 H11 N O2 |
| Quantità | 250 g |
| Sinonimo | 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy-, Acetonitrile, (3,4-dimethoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dimethoxybenzeneacetonitrile, (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide, 3,4-Methyleneoxyphenyl acetonitrile, Homoveratronitrile, NSC 6324, Veratryl cyanide |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CC#N)cc1OC |
| IUPAC Name | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 177.2 |
| Peso formulazione | 177.079 |