Learn More
3,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10406292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10406292 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10406292 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore S03458EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
CAS 33904-04-0
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C9H9NO2S
Numero MDL MFCD00041075
Quantità 10 g
Sinonimo 3,4-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxyphenylisothiocyanate, 4-isothiocyanato-1,2-dimethoxy-benzene, isothiocyanic acid 3,4-dimethoxyphenyl ester, 3,4-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1aeuy, 3,4 dimethoxyphenylisothiocyanate, lhpzzvzpozpddb-uhfffaoysa, #, 3,4-dimethoxy phenyl isothiocyanate
InChI Key LHPZZVZPOZPDDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)N=C=S)OC
IUPAC Name 4-isothiocyanato-1,2-dimethoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 195.236
PubChem CID 141856
Peso formulazione 195.24
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.