Learn More
3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Mikromol™
Descrizione
3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile |
| CAS | 93-17-4 |
| Nomi componenti o analita | 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H11 N O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | COc1ccc(CC#N)cc1OC |
| Vedi altri risultati |