Learn More
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10212572 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10212572 1 g Bottiglia in vetro 1g
10374162 5 g Bottiglia in vetro 5g
10473155 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10212572 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 369390010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 122775-35-3 | C8H11BO4 | 181.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122775-35-3
Formula molecolare C8H11BO4
Molecular Weight (g/mol) 181.98
Numero MDL MFCD01074574
InChI Key RCVDPBFUMYUKPB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 3,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 3,4-dimethoxyphenyl boranediol, 3,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, 3,4-dimethoxyphenyl, 3,4-dimethoxyphenylboronicacid, 3, 4-dimethoxyphenylboronic acid, pubchem1826, acmc-209amm, ksc174q5t
PubChem CID 2734702
IUPAC Name (3,4-dimethoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dimethoxyphenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 238.0°C to 240.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 25g/L
Peso formulazione 181.98
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder or Granules
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.