Learn More
3,4-Dimethoxythiophenol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11447796
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11447796 25 g 25g
11427796 1 g 1g
11437796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11447796 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14745.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 700-96-9
Formula molecolare C8H10O2S
Molecular Weight (g/mol) 170.226
Numero MDL MFCD00052823
InChI Key MTKAJLNGIVXZIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dimethoxythiophenol, 3,4-dimethoxy thiophenol, 3,4-dimethoxybenzene-1-thiol, 3,4-dimethoxy-thiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethoxy, 4-mercaptoveratrole, pubchem6823, acmc-1bdpf, 3,4-dimethoxy-benzenethiol, 3,4-dimethoxyphenylmercaptan
PubChem CID 136539
IUPAC Name 3,4-dimethoxybenzenethiol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S)OC
Specifikationer
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethoxythiophenol
Densità 1.19
Punti di ebollizione 263°C
Punto d'infiammabilità >113°C (235°F)
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.59
Quantità 25 g
Beilstein 1945136
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 170.23
Percent Purity 98%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.