Learn More
3,4-Dimethoxytoluene, 98%
Codice prodotto. 11493007
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493007 25 g 25g
11483007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11493007 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15558.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 494-99-5 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 494-99-5
Formula molecolare C9H12O2
Molecular Weight (g/mol) 152.193
Numero MDL MFCD00016651
InChI Key GYPMBQZAVBFUIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dimethoxytoluene, homoveratrole, 4-methylveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl, 4-methylveratrol, 4-methyl-1,2-dimethoxybenzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl-benzene, unii-349x0g2ssf, homoveratrol
PubChem CID 68126
IUPAC Name 1,2-dimethoxy-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethoxytoluene
Punto di fusione 25°C to 28°C
Densità 1.059
Punti di ebollizione 220°C
Punto d'infiammabilità 84°C (183°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.528
Quantità 25 g
Beilstein 2045328
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 98%