Learn More
3,4-Dimethoxytoluene, TRC
Codice prodotto. 30370521
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30370521 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30370521 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD46139525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethoxytoluene
CAS 494-99-5
Formula molecolare C9H12O2
Quantità 25 g
Sinonimo 1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 4-Methyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Methylcatechol Dimethyl Ether, 4-Methylveratrol, 4-Methylveratrole, Homoveratrole, NSC 7378
InChI Formula InChI=1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)9(6-7)11-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1ccc(C)cc1OC
IUPAC Name 1,2-dimethoxy-4-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Peso formulazione 152.0837