Learn More
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol, 94%
Codice prodotto. 11478737
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11478737 25 g 25g
11468737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11478737 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19906.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1482-15-1 | C7H12O | 112.17 g/mol
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol is used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in a well sealed container. Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1482-15-1
Formula molecolare C7H12O
Molecular Weight (g/mol) 112.17
Numero MDL MFCD00039845
InChI Key DZNLEQBXXLGELU-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 95483
IUPAC Name 3,4-dimethylpent-1-yn-3-ol
SMILES CC(C)C(C)(O)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol
Densità 0.87
Punti di ebollizione 133°C
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN1987
Sinonimo 3,4-dimethyl-1-pentyn-3-ol, 1-pentyn-3-ol, 3,4-dimethyl, acmc-1bzc3, 2-isopropyl-3-butyne-2-ol, 1-pentyn-3-ol,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-pent-1-yn-3-ol, dznleqbxxlgelu-uhfffaoysa, 1-pentyn-3-ol,3,4-dimethyl, 1,2-dimethyl-1-hydroxypropyl acetylene
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 112.17
Percent Purity 94%