Learn More
3,4-Dimethyl-2(5H)-furanone, TRC
Codice prodotto. 30385608
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30385608 1 g
30381564 250 mg
30376187 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30385608 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4777651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1575-46-8
Formula molecolare C6H8O2
Molecular Weight (g/mol) 112.13
Sinonimo NSC 362902, 2,3-Dimethyl-2-butenoic Acid gamma-Lactone, 2,3-Dimethyl-4-hydroxy-2-butenoic Acid Lactone, 2,3-Dimethyl-4-hydroxy-2-butenoic Acid gamma-Lactone, 3,4-Dimethyl-2(5H)-furanone
IUPAC Name 3,4-dimethyl-2H-furan-5-one
SMILES CC1=C(C)C(=O)OC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethyl-2(5H)-furanone
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8O2/c1-4-3-8-6(7)5(4)2/h3H2,1-2H3
Peso formulazione 112.0524