Learn More
3,4-Dimethyl-3-sulfolene, TRC
Codice prodotto. 30380109
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30380109 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380109 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD479330500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethyl-3-sulfolene
CAS 18214-56-7
Formula molecolare C6H10O2S
Quantità 500 mg
Sinonimo 2,5-Dihydro-3,4-dimethylthiophene 1,1-dioxide, 3,4-Dimethyl-2,5-dihydrothiophene 1,1-dioxide, NSC 227911
InChI Formula InChI=1S/C6H10O2S/c1-5-3-9(7,8)4-6(5)2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CC1=C(C)CS(=O)(=O)C1
Molecular Weight (g/mol) 146.21
Peso formulazione 146.0402