Learn More
3,4-Dimethylaniline, 99+%
Codice prodotto. 10427750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10427750
Marca: Thermo Scientific Acros 155280050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 95-64-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-64-7
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Numero MDL MFCD00007810
InChI Key DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-xylidine, 4-amino-o-xylene, 3,4-xylylamine, 3,4-dimethylphenylamine, benzenamine, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenamine, 3,4-dimethylaminobenzene, 1-amino-3,4-dimethylbenzene, 4-amino-1,2-dimethylbenzene, aniline, 3,4-dimethyl
PubChem CID 7248
ChEBI CHEBI:39901
IUPAC Name 3,4-dimethylaniline
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Dimethylaniline
Punto di fusione 49°C to 51°C
Nota nome 99.5%
CAS min. % 99.4
Colore Beige to Brown
CAS max % 100.0
Punti di ebollizione 226°C
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Crystalline Mass or Crystals
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Formula lineare (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1103
Indice di Merck 15, 10282
Informazioni di solubilità Solubility in water: <1g/L (24°C). Other solubilities: slightly soluble in chloroform,soluble in alcohol (>100g/L),diethyl ether,,petroleum ether,very soluble in ligroin
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 99.50%