Learn More
3,4-Dimethylbenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11489526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489526 500 g 500g
11469526 25 g 25g
11479526 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11489526 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19260.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 619-04-5 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 619-04-5
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.177
Numero MDL MFCD00002524
InChI Key OPVAJFQBSDUNQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-benzoic acid, 1-carboxy-3,4-dimethylbenzene, o-xylene-4-carboxylic acid, 3,4-dimethylbenzoicacid, pubchem14893, 3,4-dimethyl benzoic acid, asym-o-xylylic acid, acmc-1b5p1, 3, 4 dimethyl benzoic acid
PubChem CID 12073
ChEBI CHEBI:64818
IUPAC Name 3,4-dimethylbenzoic acid
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethylbenzoic acid
Punto di fusione 164°C to 167°C
Quantità 500 g
Odore Odorless
Beilstein 907267
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 98%