Learn More
3,4-Dimethylbenzophenone, 99%
Codice prodotto. 11400037
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11400037 25 g 25g
11410037 100 g 100g
11420037 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11400037 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20965.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2571-39-3 | C15H14O | 210.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2571-39-3
Formula molecolare C15H14O
Molecular Weight (g/mol) 210.28
Numero MDL MFCD00008525
InChI Key JENOLWCGNVWTJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dimethylbenzophenone, 3,4-dimethylphenyl phenyl methanone, methanone, 3,4-dimethylphenyl phenyl, 3,4-dimethylphenyl-phenylmethanone, 3,4-dimethylphenyl phenyl ketone, acmc-1cbaf, 3,4-dimethyl-benzophenone, ksc490c7t, benzophenone, 3,4-dimethyl
PubChem CID 75730
IUPAC Name (3,4-dimethylphenyl)-phenylmethanone
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dimethylbenzophenone
Punto di fusione 44°C to 47°C
Punti di ebollizione 335°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Beilstein 1952043
Peso formulazione 210.28
Percent Purity 99%